(2,6-Difluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSPC302380-1GEA 148 EUR
APOSPC302380-1G
(2,6-Difluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 97%
(2,6-Difluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₂F₂OCH₃)CH₂COOH
MW: 186,16 g/mol
Smeltpunt: 124…126 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD04115908
CAS-nummer: 886498-65-3