3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSPC302496-5GEA 212 EUR
APOSPC302496-5G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅Cl₂FO
MW: 195,02 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09025388
CAS-nummer: 916420-68-3