2'-Fluoroacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC3360-100GEA 39.4 EUR
APOSPC3360-100G APOSPC3360-500G APOSPC3360-25G
2'-Fluoroacetophenone 97%
2'-Fluoroacetophenone
Reaction of o-fluoroketones with guanidine carbonate affords 2-amino-4-alkyl- & 2- amino-4-arylquinazolines.
Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Kookpunt: 187…189 °C
Dichtheid: 1,137 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 61 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000320
CAS-nummer: 445-27-2
EINECS: 207-156-0