α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC3424-25GEA 131 EUR
APOSPC3424-25G APOSPC3424-5G
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluene 98%
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluene
Formule: C₇HF₇
MW: 218,07 g/mol
Kookpunt: 111…112 °C
Dichtheid: 1,601 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 32 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00012385
CAS-nummer: 651-80-9
UN: 1993
ADR: 3,III