4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC3634-5GEA 58.2 EUR
APOSPC3634-5G APOSPC3634-25G
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅ClFNO
MW: 243,71 g/mol
Smeltpunt: 222…226 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00044912
CAS-nummer: 25519-78-2
EINECS: 247-070-0