3-Fluorobenzyl alcohol 98%

Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing

APOSPC3650-25GEA 19 EUR
APOSPC3650-25G
3-Fluorobenzyl alcohol 98%
3-Fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Kookpunt: 201 °C
Dichtheid: 1,166 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 90 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004631
CAS-nummer: 456-47-3
EINECS: 207-265-3

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR