3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC3667-25GEA 186 EUR
APOSPC3667-25G APOSPC3667-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
MW: 179,12 g/mol
Smeltpunt: 54…58 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00190120
CAS-nummer: 69411-68-3