5-(Trifluoromethyl)picolinonitrile 97%

Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing

APOSPC3707-25GEA 96 EUR
APOSPC3707-25G
5-(Trifluoromethyl)picolinonitrile 97%
5-(Trifluoromethyl)picolinonitrile
Formule: C₇H₃F₃N₂
MW: 172,11 g/mol
Kookpunt: 96…99 °C/40mmHg
Smeltpunt: 36…38 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01001119
CAS-nummer: 95727-86-9

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR