4-Bromo-2-chloro-6-fluoroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC3746-1GEA 46.6 EUR
APOSPC3746-1G
4-Bromo-2-chloro-6-fluoroanisole
4-Bromo-2-chloro-6-fluoroanisole
Formule: C₇H₅BrClFO
MW: 239,47 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01631477
CAS-nummer: 261762-34-9