4-Fluoro-o-toluidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC3819-500GEA 0 EUR
APOSPC3819-500G APOSPC3819-100G APOSPC3819-250G APOSPC3819-25G
4-Fluoro-o-toluidine 97%
4-Fluoro-o-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Kookpunt: 90…92 °C/16mmHg
Dichtheid: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00007832
CAS-nummer: 452-71-1
EINECS: 207-208-2