3-Fluoro-p-toluic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC3823B-100GEA 80 EUR
APOSPC3823B-100G APOSPC3823B-10G APOSPC3823B-25G
3-Fluoro-p-toluic acid 97%
3-Fluoro-p-toluic acid
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Smeltpunt: 169…171 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002490
CAS-nummer: 350-28-7
EINECS: 206-498-8