6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC400532-1GEA 93.1 EUR
APOSPC400532-1G APOSPC400532-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Formule: C5H4F3N3
MW: 163,1000 g/mol
Smeltpunt: 165…170 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD08436657
CAS-nummer: 672-41-3