5-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC4107-25GEA 20.5 EUR
APOSPC4107-25G APOSPC4107-5G APOSPC4107-100G
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97%
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Smeltpunt: 141…151 °C
Vlampunt: >110 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00143423
CAS-nummer: 146328-85-0
ADR: 6.1,III