5-Fluoro-o-cresol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSPC4575-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4575-1G
5-Fluoro-o-cresol 98%
5-Fluoro-o-cresol
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Kookpunt: 66 °C/4mmHg
Dichtheid: 1,157 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 452-85-7
UN: 3265
ADR: 8,III