1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99%
Gevaar
APOSPC4750-1KGEA 176 EUR
APOSPC4750-1KG APOSPC4750-250G APOSPC4750-25G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Versatile intermediate, excellent solvent for polymers, hashigh polarity and low nucleophilicity. Ask for references.
Formule: C₃H₂F₆O
MW: 168,04 g/mol
Kookpunt: 58 °C
Smeltpunt: –4 °C
Dichtheid: 1,596 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011651
CAS-nummer: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 3265
ADR: 8,II