2-Fluoro-3-methylanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC48482-5GEA 709 EUR
APOSPC48482-5G APOSPC48482-500MG APOSPC48482-1G
2-Fluoro-3-methylanisole 98%
2-Fluoro-3-methylanisole
Formule: C₈H₉FO
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09878418
CAS-nummer: 951885-64-6