(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine-4-methylbenzenesulphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC49351-1GEA 263 EUR
APOSPC49351-1G APOSPC49351-5G
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine-4-methylbenzenesulphonate 98%
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine-4-methylbenzenesulphonate
Formule: C₁₀H₁₄FNO₃S
MW: 247,29 g/mol
Smeltpunt: 178…179 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01861147
CAS-nummer: 143062-84-4