2-Fluoro-4-iodonicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
|
Waarschuwing
|
APOSPC49358-1GEA
68.4
EUR
APOSPC49358-1G
2-Fluoro-4-iodonicotinic acid
2-Fluoro-4-iodonicotinic acid
Formule:
C₆H₃FINO₂ MW: 267,0000 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD03095310 CAS-nummer: 884494-51-3 |