1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC49528-100GEA 498 EUR
APOSPC49528-100G APOSPC49528-25G
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Kookpunt: 100 °C/53mmHg
Dichtheid: 1,604 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD06657964
CAS-nummer: 51776-71-7