5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
APOSPC501173-1GEA 66.9 EUR
APOSPC501173-1G APOSPC501173-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
Formule: C6H3ClFNO3
MW: 191,5400 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD18072578
CAS-nummer: 65001-79-8