Mercury(II) fluoride 97%
Gevaar
APOSPC5045-1GEA 12.6 EUR
APOSPC5045-1G APOSPC5045-5G
Mercury(II) fluoride 97%
Mercury(II) fluoride
Formule: F₂Hg
MW: 238,59 g/mol
Smeltpunt: 645 °C
Dichtheid: 8,95 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00016139
CAS-nummer: 7783-39-3
UN: 2025
ADR: 6.1,III