2-Chloro-6-fluorocinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC5447-5GEA 14.7 EUR
APOSPC5447-5G
2-Chloro-6-fluorocinnamic acid 98%
2-Chloro-6-fluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆ClFO₂
MW: 200,6 g/mol
Smeltpunt: 164…172 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00051582
CAS-nummer: 392-22-3