2,3,4,5,6-Pentafluorobiphenyl 97%

Leverancier: Apollo Scientific

Waarschuwing

APOSPC5558-250MGEA 19 EUR
APOSPC5558-250MG
2,3,4,5,6-Pentafluorobiphenyl 97%
2,3,4,5,6-Pentafluorobiphenyl
Formule: C₁₂H₅F₅
MW: 244,1601 g/mol
Smeltpunt: 111…113 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00093108
CAS-nummer: 784-14-5
UN: 3152
ADR: 9,II

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR