(Pentafluorophenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC5650-5GEA 87.3 EUR
APOSPC5650-5G APOSPC5650-25G APOSPC5650-1G
(Pentafluorophenyl)acetic acid 98%
(Pentafluorophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₃F₅O₂
MW: 226,1 g/mol
Smeltpunt: 107…110 °C
Vlampunt: 96 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004316
CAS-nummer: 653-21-4
EINECS: 211-497-0