2-Amino-4-fluorfenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC5940-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5940-1G APOSPC5940-5G
2-Amino-4-fluorfenol 98%
2-Amino-4-fluorfenol
Formule: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Smeltpunt: 138…141 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00077451
CAS-nummer: 399-97-3