Perfluoroicosane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC6004-5GEA 430 EUR
APOSPC6004-5G APOSPC6004-1G
Perfluoroicosane 97%
Perfluoroicosane
Mass spectrometry standard.
Formule: C₂₀F₄₂
MW: 1038,15 g/mol
Kookpunt: 320 °C
Smeltpunt: 162…165 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000438
CAS-nummer: 37589-57-4
EINECS: 253-557-9