3',4',5'-Trifluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC6755-5GEA 26.3 EUR
APOSPC6755-5G APOSPC6755-25G APOSPC6755-100G
3',4',5'-Trifluoroacetophenone 98%
3',4',5'-Trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₅F₃O
Vlampunt: >100 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00083533
CAS-nummer: 220141-73-1