1,1,2,2-Tetrafluoro-1-methoxyethane 99%
Gevaar
APOSPC6784-25GEA 137 EUR
APOSPC6784-25G APOSPC6784-100G
1,1,2,2-Tetrafluoro-1-methoxyethane 99%
1,1,2,2-Tetrafluoro-1-methoxyethane
Formule: C₃H₄F₄O
MW: 132,06 g/mol
Kookpunt: 36…37 °C
Smeltpunt: –107 °C
Dichtheid: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –20 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00042106
CAS-nummer: 425-88-7
EINECS: 207-039-4
UN: 3271
ADR: 3,II