Tetrafluoroisophthalonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSPC6797-25GEA 206 EUR
APOSPC6797-25G APOSPC6797-1G APOSPC6797-5G
Tetrafluoroisophthalonitrile 98%
Tetrafluoroisophthalonitrile
Formule: C₈F₄N₂
MW: 200,1 g/mol
Smeltpunt: 76…79 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00013290
CAS-nummer: 2377-81-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III