5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
APOSPC7015-1GEA 248 EUR
APOSPC7015-1G APOSPC7015-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BClFO₂
MW: 188,3900 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD07368241
CAS-nummer: 1072952-42-1