2',4',6'-Trifluoroacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC7202K-25GEA 87.3 EUR
APOSPC7202K-25G APOSPC7202K-100G APOSPC7202K-5G
2',4',6'-Trifluoroacetophenone 97%
2',4',6'-Trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00061194
CAS-nummer: 51788-77-3