2,3,6-Trifluorobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC7265G-100GEA 0 EUR
APOSPC7265G-100G APOSPC7265G-25G APOSPC7265G-5G
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde 97%
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Kookpunt: 159 °C
Dichtheid: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 76 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00061195
CAS-nummer: 104451-70-9