2,3,6-Trifluorobenzamide 97%

Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing

APOSPC7265V-25GEA 268 EUR
APOSPC7265V-25G
2,3,6-Trifluorobenzamide 97%
2,3,6-Trifluorobenzamide
Formule: C₇H₄F₃NO
Smeltpunt: 215…217 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00061266
CAS-nummer: 207986-22-9

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR