2,3,6-Trifluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC7283F-1GEA 14.7 EUR
APOSPC7283F-1G APOSPC7283F-5G APOSPC7283F-25G
2,3,6-Trifluorobenzonitrile 98%
2,3,6-Trifluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Kookpunt: 179 °C
Dichtheid: 1,359 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 78 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00012287
CAS-nummer: 136514-17-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III