2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSPC7285C-5GEA 94.5 EUR
APOSPC7285C-5G APOSPC7285C-25G APOSPC7285C-50G
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride 98%
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂ClF₃O
MW: 194,54 g/mol
Kookpunt: 180…182 °C
Dichtheid: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 73 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00061203
CAS-nummer: 189807-20-3
UN: 3265
ADR: 8,II