2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSPC7285G-100GEA 179 EUR
APOSPC7285G-100G APOSPC7285G-25G APOSPC7285G-5G
2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride 99%
2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂ClF₃O
MW: 194,54 g/mol
Kookpunt: 85 °C/17mmHg
Dichtheid: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 86 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00061204
CAS-nummer: 88419-56-1
UN: 3265
ADR: 8,II