4,4,4-Trifluoro-1-butanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC7289-1GEA 26.3 EUR
APOSPC7289-1G APOSPC7289-5G APOSPC7289-25G
4,4,4-Trifluoro-1-butanol 97%
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
Formule: C₄H₇F₃O
MW: 128,09 g/mol
Kookpunt: 122…125 °C
Dichtheid: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 52 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00041483
CAS-nummer: 461-18-7
UN: 1987
ADR: 3,III