α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
|
Gevaar
|
APOSPC7438UB-25GEA
119
EUR
APOSPC7438UB-25G
APOSPC7438UB-100G
APOSPC7438UB-5G
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene 97%
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene
Formule:
C₈H₆BrF₃O MW: 255,03 g/mol Kookpunt: 82…84 °C/10mmHg Dichtheid: 1,594 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 94 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00061238 CAS-nummer: 50824-05-0 UN: 3261 ADR: 8,II |