4-(Trifluoromethoxy)thiophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC7439V-25GEA 506 EUR
APOSPC7439V-25G APOSPC7439V-1G APOSPC7439V-5G
4-(Trifluoromethoxy)thiophenol 95%
4-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Formule: C₇H₅F₃OS
MW: 194,18 g/mol
Kookpunt: 64…66 °C/15mmHg
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00052312
CAS-nummer: 169685-29-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III