α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC7530-100GEA 18.8 EUR
APOSPC7530-100G APOSPC7530-500G APOSPC7530-250G
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Kookpunt: 237…240 °C
Smeltpunt: 103…107 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002519
CAS-nummer: 454-92-2
EINECS: 207-230-2