Ytterbium(III) fluoride 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSPC8022-10GEA 55.3 EUR
APOSPC8022-10G
Ytterbium(III) fluoride 99,9%
Ytterbium(III) fluoride
Formule: F₃Yb
MW: 230,04 g/mol
Kookpunt: 2200 °C
Smeltpunt: 1157 °C
Dichtheid: 8,168 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00049615
CAS-nummer: 13760-80-0
EINECS: 237-354-2
UN: 3288
ADR: 6.1,III