2-Fluoro-6-iodotoluene

Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar

APOSPC8201-5GEA 14.7 EUR
APOSPC8201-5G
2-Fluoro-6-iodotoluene
2-Fluoro-6-iodotoluene
Formule: C₇H₆FI
MW: 236,03 g/mol
Kookpunt: 117 °C/9mmHg
Dichtheid: 1,808 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 84 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00142922
CAS-nummer: 443-85-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR