3,4,5-Trifluorocinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC8270-25GEA 168 EUR
APOSPC8270-25G APOSPC8270-5G
3,4,5-Trifluorocinnamic acid 98%
3,4,5-Trifluorocinnamic acid
Formule: C₉H₅F₃O₂
MW: 202,13 g/mol
Smeltpunt: 195…199 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00083529
CAS-nummer: 152152-19-7