1-Broom-2,3,6-trifluorobenzeen 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC8320-1GEA 14.7 EUR
APOSPC8320-1G APOSPC8320-25G APOSPC8320-5G
1-Broom-2,3,6-trifluorobenzeen 98%
1-Broom-2,3,6-trifluorobenzeen
Formule: C₆H₂BrF₃
MW: 210,98 g/mol
Vlampunt: 62 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00236214
CAS-nummer: 176793-04-7