3,4,5-Trifluorobenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSPC8792-100GEA 458 EUR
APOSPC8792-100G APOSPC8792-1G APOSPC8792-25G APOSPC8792-5G
3,4,5-Trifluorobenzylamine 98%
3,4,5-Trifluorobenzylamine
Formule: C₇H₆F₃N
MW: 161,13 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00236318
CAS-nummer: 235088-69-4
UN: 2735
ADR: 8,II