3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSPC902717-5GEA
297
EUR
APOSPC902717-5G
APOSPC902717-1G
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 95%
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine
Formule:
C₇H₈FNO MW: 141,15 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03095083 CAS-nummer: 375368-80-2 |