2-(2-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSPC905262-10GEA 317 EUR
APOSPC905262-10G APOSPC905262-5G
2-(2-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid 95%
2-(2-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,5800 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09925136
CAS-nummer: 1000523-07-8