2,3,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC9324-5GEA 55.3 EUR
APOSPC9324-5G APOSPC9324-25G APOSPC9324-10G
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Kookpunt: 165 °C
Dichtheid: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 57 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00083538
CAS-nummer: 126202-23-1
UN: 1989
ADR: 3,III