4-Bromo-2,5-difluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC9483-25GEA 46.6 EUR
APOSPC9483-25G APOSPC9483-100G APOSPC9483-5G
4-Bromo-2,5-difluoroaniline 98%
4-Bromo-2,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,01 g/mol
Smeltpunt: 74…75 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01861125
CAS-nummer: 112279-60-4