3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC9951-100GEA 234 EUR
APOSPC9951-100G APOSPC9951-10G APOSPC9951-25G
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 99%
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166,1093 g/mol
Smeltpunt: 73…75 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD04973417
CAS-nummer: 218632-01-0